Tlačiť
2-Butyne-1,4-diol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
108080010 108082500 108080025
ACRO108080010EA 179.85 EUR
ACRO108080010 ACRO108082500 ACRO108080025
2-Butyne-1,4-diol 99%
2-Butyne-1,4-diol
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 238 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 54…58 °C
Hustota: 1.2 g/cm³
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002915
Číslo CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
OSN: 2716
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %