Tlačiť
4-Pentyn-1-ol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Pentyn-5-ol
330430050 330430250
ACRO330430050EA 115.92 EUR
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 154…155 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002974
Číslo CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %