Tlačiť
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
130850-100G 130850-25G 130850-5G
SIAL130850-100GEA 801.44 EUR
SIAL130850-100G SIAL130850-25G SIAL130850-5G
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-1-ol
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 128,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002955
Číslo CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
OSN: 1987
ADR: 3,III