Tlačiť
Propargylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07050.0250 8.07050.1000
8.07050.0250EA 44.86 EUR
8.07050.0250 8.07050.1000
Propargylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propargylalkohol
Vzorec: C₃H₄O
Mw: 56.06
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0.9485 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 33
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002912
Číslo CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
OSN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 12,07993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 56.06 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 33.5 °C
Refractive Index 1.4318 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 86.2 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C