Tlačiť
3-Pentyn-1-ol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pent-3-yn-1-ol
L02951.03 L02951.06
L02951.03EA 39.23 EUR
L02951.03 L02951.06
3-Pentyn-1-ol ≥98%
3-Pentyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10229-10-4 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Recognizable Boiling Point: 154-157° Beilstein Reference: 1735967 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002956
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 154…157 °C
Hustota: 0,912
Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002956
Číslo CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
OSN: 1987
ADR: 3,III