Tlačiť
3-Pentyn-1-ol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pent-3-yn-1-ol
197330050 197330250 197330010 197331000
ACRO197330050EA 125.55 EUR
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197330010 ACRO197331000
3-Pentyn-1-ol 99%
3-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 154…157 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002956
Číslo CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %