Tlačiť
3,3,3-Trifluoropropyne, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3,3-Trifluoro-1-propyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
544086-10G 544086-25G
SIAL544086-10GEA 616.93 EUR
SIAL544086-10G SIAL544086-25G
3,3,3-Trifluoropropyne, Sigma-Aldrich®
3,3,3-Trifluoropropyne
Vzorec: C₃HF₃
Mw: 94.04
Teplota varu: 18
Číslo CAS: 661-54-1
EINECS: 211-548-7