Tlačiť
4-Pentynoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
213730010 213730050
ACRO213730010EA 72.9 EUR
ACRO213730010 ACRO213730050
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 110 °C (30 mmHg)
Teplota tavenia: 54…58 °C
Teplota vzplanutia: 75 °C
Číslo MDL: MFCD00004407
Číslo CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
OSN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %