2-Butynoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15542.03
A15542.06
A15542.14
A15542.03EA
71.4
EUR
A15542.03
A15542.06
A15542.14
2-Butynoic acid ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 590-93-2
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1740205
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004363
Vzorec:
C₄H₄O₂ Teplota varu: 200…203 °C Teplota tavenia: 75…79 °C Hustota: 0,964 |
Číslo MDL:
MFCD00004363 Číslo CAS: 590-93-2 EINECS: 209-695-7 OSN: 3261 ADR: 8,II |