Tlačiť
3-Butyne-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: But-3-yn-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
161314-10ML 161314-2.5ML
SIAL161314-10MLEA 696.75 EUR
SIAL161314-10ML SIAL161314-2.5ML
3-Butyne-2-one, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-2-one
Vzorec: C₄H₄O
Teplota varu: 85 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,886 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00008775
Číslo CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
OSN: 1992
ADR: 3,II