Tlačiť
Cinnamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W229407-10KG-K W229407-1KG-K W229407-25KG-K W229407-5KG-K
SIALW229407-10KG-KEA 452.63 EUR
SIALW229407-10KG-K SIALW229407-1KG-K SIALW229407-25KG-K SIALW229407-5KG-K
Cinnamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Cinnamylalkohol
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 256
Teplota tavenia: 31…34 °C
Hustota: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 126
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002921
Číslo CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325