Tlačiť
Cinnamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
108197-100G 108197-500G 108197-5G
SIAL108197-100GEA 37.33 EUR
SIAL108197-100G SIAL108197-500G SIAL108197-5G
Cinnamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Cinnamylalkohol
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 256
Teplota tavenia: 31…34 °C
Hustota: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 126
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002921
Číslo CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325