Tlačiť
Cinnamylalkohol ≥98% (trans-isomers)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
148520050 148521000 148522500 148525000
ACRO148520050EA 34.61 EUR
ACRO148520050 ACRO148521000 ACRO148522500 ACRO148525000
Cinnamylalkohol ≥98% (trans-isomers)
Cinnamylalkohol
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 256
Teplota tavenia: 31…35 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 126
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002921
Číslo CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 35 °C
GC ≥97.5 %