Tlačiť
trans-3-Fluorocinnamic acid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20818.06 B20818.14 B20818.22
B20818.06EA 44.06 EUR
B20818.06 B20818.14 B20818.22
trans-3-Fluorocinnamic acid 98
trans-3-Fluorocinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 20595-30-6 Molecular Formula: C9H7FO2 Formula Weight: 166.15 Odour: Odourless Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 1365172 MDL No.: MFCD00004383
Vzorec: C₉H₇FO₂
Mw: 166.15
Teplota tavenia: 165…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004383
Číslo CAS: 20595-30-6
EINECS: 207-281-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III