Tlačiť
Caffeic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0625-25G C0625-2G C0625-5G
SIALC0625-25GEA 188.93 EUR
SIALC0625-25G SIALC0625-2G SIALC0625-5G
Caffeic acid, Sigma-Aldrich®
Caffeic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Teplota varu: 366 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 234…237 °C
Číslo MDL: MFCD00004392
Číslo CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673