Tlačiť
Caffeic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 99.88 EUR
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Caffeic acid
Caffeic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Teplota varu: 366 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 234…237 °C
Číslo MDL: MFCD00004392
Číslo CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673