Tlačiť
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00237.0010 8.00237.0050
8.00237.0010EA 65.29 EUR
8.00237.0010 8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Mw: 164.16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004399
Číslo CAS: 7400-08-0
EINECS: 231-000-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 215 - 220 °C
Molar Mass 164.16 g/mol