3,4,5-Trimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
A12767.14
A12767.22
A12767.14EA
80.51
EUR
A12767.14
A12767.22
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 90-50-6
Molecular Formula: C12H14O5
Formula Weight: 238.24
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 1537834
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₅ Mw: 238.24 Teplota varu: 367 Teplota tavenia: 126…128 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004388 Číslo CAS: 90-50-6 EINECS: 201-999-8 |