Tlačiť
Sinapic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
D7927-5G D7927-1G
SIALD7927-5GEA 207.89 EUR
SIALD7927-5G SIALD7927-1G
Sinapic acid, Sigma-Aldrich®
Sinapic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₅
Mw: 224.21
Teplota varu: 378
Teplota tavenia: 200…202 °C
Číslo MDL: MFCD00004401
Číslo CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3