Tlačiť
Sinapic acid predominantly trans 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 52.47 EUR
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Sinapic acid predominantly trans 98%
Sinapic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₅
Mw: 224.21
Teplota varu: 378
Teplota tavenia: 203…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004401
Číslo CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %