Tlačiť
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dimethoxycinnamic Acid
115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 81.71 EUR
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Dimethoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Mw: 208.21
Teplota varu: 343
Teplota tavenia: 181…184 °C
Číslo MDL: MFCD00004387
Číslo CAS: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %