Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
MQ300
W518301-100G W518301-1KG W518301-SAMPLE
SIALW518301-100GEA 162.63 EUR
SIALW518301-100G SIALW518301-1KG SIALW518301-SAMPLE
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004400
Číslo CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7