Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
MQ100
46278-1G-F 46278-5G-F
46278-1G-FEA 94.13 EUR
46278-1G-F 46278-5G-F
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Supelco®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004400
Číslo CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c730bd258824dcac7560b7a25c2eaccd2867b3&vid=37c730bd258824dcac7560b7a25c2eaccd2867b3&prid=web&clid=SAPDAM