Tlačiť
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
MQ200
128708-100G 128708-25G 128708-5G
SIAL128708-100GEA 208.69 EUR
SIAL128708-100G SIAL128708-25G SIAL128708-5G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004400
Číslo CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7