Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22070.0025 8.22070.0100
8.22070.0025EA 70.2 EUR
8.22070.0025 8.22070.0100
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Číslo MDL: MFCD00004400
Číslo CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Synonyms Ferulic acid
Hill Formula C10H10O4
Chemical Formula 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH