trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
A13890.14
A13890.22
A13890.36
A13890.14EA
76.51
EUR
A13890.14
A13890.22
A13890.36
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 537-98-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 1371483
Merck Reference: 14,4062
MDL No.: MFCD00004400
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ Mw: 194.18 g/mol Teplota tavenia: 170…175 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004400 Číslo CAS: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 Merck Index: 14,4062 |