Tlačiť
Ferulic acid methyl ester 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate
B22657.04 B22657.09
B22657.04EA 82.52 EUR
B22657.04 B22657.09
Ferulic acid methyl ester 99
Ferulic acid methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 2309-07-1 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.22 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00017208
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Mw: 208.22 g/mol
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017208
Číslo CAS: 2309-07-1