Tlačiť
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
103012-1G 103012-5G
SIAL103012-1GEA 44.46 EUR
SIAL103012-1G SIAL103012-5G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.184 g/mol
Teplota tavenia: 180…182 °C
Číslo MDL: MFCD00004391
Číslo CAS: 537-73-5
EINECS: 208-676-0