3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10482.03
A10482.06
A10482.03EA
50.94
EUR
A10482.03
A10482.06
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 537-73-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2212760
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ Teplota tavenia: ∼ 231 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004391 Číslo CAS: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |