Tlačiť
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13870.18 A13870.09 A13870.30
A13870.18EA 101.89 EUR
A13870.18 A13870.09 A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 943-89-5 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 510468
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota varu: 317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 171…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004398
Číslo CAS: 830-09-1
EINECS: 213-405-4