Tlačiť
3-Methoxycinnamic acid predominantly trans 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
A10723.06 A10723.14 A10723.22
A10723.06EA 33.69 EUR
A10723.06 A10723.14 A10723.22
3-Methoxycinnamic acid predominantly trans 98
3-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6099-04-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 2209732
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.19
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004386
Číslo CAS: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5