trans-2-Methoxycinnamic acid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, trans-O-Methyl-o-coumaric acid, (E)-3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
A15173.06
A15173.14
A15173.06EA
30.12
EUR
A15173.06
A15173.14
trans-2-Methoxycinnamic acid 98
trans-2-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-54-7
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 2209712
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ Mw: 178.19 Teplota tavenia: 183…186 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064238 Číslo CAS: 1011-54-7 EINECS: 213-785-1 |