Tlačiť
trans-2-Nitrocinnamic acid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(2-Nitrophenyl)acrylic acid
A13171.14 A13171.22 A13171.36
A13171.14EA 80.91 EUR
A13171.14 A13171.22 A13171.36
trans-2-Nitrocinnamic acid 98
trans-2-Nitrocinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 1013-96-3 Molecular Formula: C9H7NO4 Formula Weight: 193.16 Odour: Odourless Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 2211209 MDL No.: MFCD00007189
Vzorec: C₉H₇NO₄
Mw: 193.16
Teplota tavenia: 245…249 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007189
Číslo CAS: 1013-96-3
EINECS: 210-309-4