Tlačiť
Kyselina skořicová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00235.0005 8.00235.0250 8.00235.1000
8.00235.0005EA 36.77 EUR
8.00235.0005 8.00235.0250 8.00235.1000
Kyselina skořicová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina skořicová
Vzorec: C₉H₈O₂
Mw: 148.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004369
Číslo CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.4 g/l (20°C)
Melting Point 132 - 136 °C
Molar Mass 500 kg/m3
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 300 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)
Flash Point 160 °C
Density 1.25 g/cm3 (4 °C)
pH 3 - 4 (0.4 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C9H8O2
Chemical Formula C6H5CH=CHCOOH