Tlačiť
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
A14954.06 A14954.22
A14954.06EA 32.17 EUR
A14954.06 A14954.22
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 20797-48-2 Molecular Formula: C9H6ClNO4 Formula Weight: 227.61 Melting Point: 186-188° MDL No.: MFCD00063311
Vzorec: C₉H₆ClNO₄
Mw: 227.601 g/mol
Teplota tavenia: 186…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063311
Číslo CAS: 20797-48-2