4-Chlorocinnamic acid predominantly trans 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
A15304.14
A15304.22
A15304.14EA
88.92
EUR
A15304.14
A15304.22
4-Chlorocinnamic acid predominantly trans 99%
4-Chlorocinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1615-02-7
Molecular Formula: C9H7ClO2
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 248-253°
Beilstein Reference: 1365308
Vzorec:
C₉H₇ClO₂ Mw: 182.61 Teplota varu: 311 Teplota tavenia: 248…253 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004396 Číslo CAS: 1615-02-7 EINECS: 216-564-8 |