Tlačiť
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
B25308.06 B25308.14
B25308.06EA 44.12 EUR
B25308.06 B25308.14
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
3,4-Dichlorocinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 1202-39-7 Molecular Formula: C9H6Cl2O2 Formula Weight: 217.05 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 1872129
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004385
Číslo CAS: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4