Tlačiť
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L02771.03 L02771.06
L02771.03EA 54.08 EUR
L02771.03 L02771.06
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 16642-92-5 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Odour: Odourless Melting Point: 230-234° Beilstein Reference: 2452800 MDL No.: MFCD00002696
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
Mw: 216.16 g/mol
Teplota tavenia: 230…234 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002696
Číslo CAS: 16642-92-5