Tlačiť
3,3-Dimethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
119059-250ML 119059-50ML
SIAL119059-250MLEA 141.4 EUR
SIAL119059-250ML SIAL119059-50ML
3,3-Dimethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84.16
Teplota varu: 41
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.6683 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008853
Číslo CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
OSN: 1993
ADR: 3 II