2-Methyl-1-butene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27230.06
H27230.14
H27230.06EA
88.65
EUR
H27230.06
H27230.14
2-Methyl-1-butene ≥98%
2-Methyl-1-butene
Purity: 98%
CAS No.: 563-46-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -48°(-54°F)
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -137°
Boiling Point: 31-32°
UN No.: 2459
MDL No.: MFCD00009333
Vzorec:
C₅H₁₀ Teplota varu: 31…32 °C Teplota tavenia: –137 °C Hustota: 0,651 Teplota vzplanutia: –48 °C (–54 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00009333 Číslo CAS: 563-46-2 EINECS: 209-250-7 OSN: 2459 ADR: 3,I |