Tlačiť
2-Ethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E14705-25G E14705-5G
SIALE14705-25GEA 273.97 EUR
SIALE14705-25G SIALE14705-5G
2-Ethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Teplota varu: 65 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –131,5 °C
Hustota: 0,688 g/cm³ (24 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009341
Číslo CAS: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
OSN: 3295
ADR: 3,II