Tlačiť
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
443018-100ML 443018-25ML
SIAL443018-100MLEA 148.01 EUR
SIAL443018-100ML SIAL443018-25ML
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Vzorec: C₈H₁₆
Teplota varu: 102 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –93,48 °C
Hustota: 0,71509 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008855
Číslo CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
OSN: 2050
ADR: 3,II