Tlačiť
3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methyl-2-buten-4-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
162353-100ML 162353-500ML 162353-5ML
SIAL162353-100MLEA 74.21 EUR
SIAL162353-100ML SIAL162353-500ML SIAL162353-5ML
3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-buten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002916
Číslo CAS: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
OSN: 1987
ADR: 3,III