Tlačiť
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
156631000 156635000
ACRO156631000EA 68.5 EUR
ACRO156631000 ACRO156635000
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 132
Teplota tavenia: –82 °C
Hustota: 0.85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002933
Číslo CAS: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
OSN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %