Tlačiť
2-Methyl-3-buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
M-Clarity™ quality level = MQ200
136816-100ML 136816-1L 136816-2.5L 136816-500ML
SIAL136816-100MLEA 29.4 EUR
SIAL136816-100ML SIAL136816-1L SIAL136816-2.5L SIAL136816-500ML
2-Methyl-3-buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-buten-2-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 99 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004470
Číslo CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
OSN: 1987
ADR: 3,II