Tlačiť
2-Methyl-3-buten-2-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
159670010 159672500
ACRO159670010EA 111.11 EUR
ACRO159670010 ACRO159672500
2-Methyl-3-buten-2-ol 97%
2-Methyl-3-buten-2-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 99 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004470
Číslo CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
OSN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.35 to 9.42 % (N)