Tlačiť
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C31104-10G C31104-50G
SIALC31104-10GEA 151.62 EUR
SIALC31104-10G SIALC31104-50G
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Vzorec: C₄H₆Cl₂
Teplota varu: 138 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000952
Číslo CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
OSN: 1992
ADR: 3,III