Tlačiť
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W340707-100G-K W340707-1KG-K W340707-5KG-K
SIALW340707-100G-KEA 226.23 EUR
SIALW340707-100G-K SIALW340707-1KG-K SIALW340707-5KG-K
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 115…117 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006977
Číslo CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
OSN: 1989
ADR: 3,II