Tlačiť
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
307410100 307410500
ACRO307410100EA 97.74 EUR
ACRO307410100 ACRO307410500
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
Mw: 149.03
Teplota varu: 82…83 °C (150 mmHg)
Hustota: 1.27 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000242
Číslo CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (ex Br)
Stabilizer silver wool