Tlačiť
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-2-Hexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
110892-10G 110892-1G
SIAL110892-10GEA 224.63 EUR
SIAL110892-10G SIAL110892-1G
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Teplota varu: 68 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –133 °C
Hustota: 0,6785 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009473
Číslo CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
OSN: 3295
ADR: 3,II